Stampa…
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico) 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
172630250 172631000 172635000 172630025
ACRO172630250EA 41.3 EUR
ACRO172630250 ACRO172631000 ACRO172635000 ACRO172630025
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico) 99% per biochimica
Acido γ-morfolino propanosolfonico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Peso molecolare: 209,27 g/mol
Punto di fusione: 277…282 °C
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006183
CAS Number: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 3.0 to 4.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %