Stampa…
6,13-Pentacenedione ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6,13-Pentacenequinone
P1685-25G P1685-5G
TCIAP1685-25GEA 433 EUR
TCIAP1685-25G TCIAP1685-5G
6,13-Pentacenedione ≥95.0% (by HPLC)
6,13-Pentacenedione
Formula: C₂₂H₁₂O₂
Peso molecolare: 308,34 g/mol
Punto di fusione: 394°C
MDL Number: MFCD00003709
CAS Number: 3029-32-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%