1-Phenyl-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₂H₁₈O Punto di ebollizione: 172°C |
MDL Number:
MFCD02258728 CAS Number: 4471-05-0 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |