Stampa…
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methacrylic Acid 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P1513-25G P1513-500G
TCIAP1513-25GEA 51 EUR
TCIAP1513-25G TCIAP1513-500G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate
Formula: C₁₄H₂₅NO₂
Peso molecolare: 239,36 g/mol
Flash Pt: 112°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 68548-08-3
EINECS: 271-354-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %