Stampa…
4H-Pyran-4-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P1450-1G P1450-5G
TCIAP1450-1GEA 111 EUR
TCIAP1450-1G TCIAP1450-5G
4H-Pyran-4-one ≥98.0% (by GC)
4H-Pyran-4-one
Formula: C₅H₄O₂
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 32°C
MDL Number: MFCD00006576
CAS Number: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %