Tri-o-tolyl phosphite ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tri-o-cresyl Phosphite, Phosphorous Acid Tri-o-cresyl Ester, Phosphorous Acid Tris(2-methylphenyl) Ester, Tris(2-methylphenyl) Phosphite, Phosphorous Acid Tri-o-tolyl Ester
Formula:
C₂₁H₂₁O₃P Punto di ebollizione: 238°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014911 CAS Number: 2622-08-4 EINECS: 220-068-7 |
Purity (GC) | min. 97.0 % |