Stampa…
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Fornitore: TCI
P1415-1G P1415-5G
TCIAP1415-1GEA 129 EUR
TCIAP1415-1G TCIAP1415-5G
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
MDL Number: MFCD06798811
CAS Number: 36290-94-5