Stampa…
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES) ≥99% (by titrimetric analysis on dry substance), ULTROL®, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
475893-1 475893-100
475893-1EA 995 EUR
475893-1 475893-100
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES) ≥99% (by titrimetric analysis on dry substance), ULTROL®, Millipore®
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES)
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 5.5 – 6.5, has a pKa of 6.10 at 25 °C.
  • Hygroscopic
Formula: C₆H₁₃NO₄S
Peso molecolare: 195,24 g/mol
Punto di fusione: 316 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006181
CAS Number: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929