Stampa…
Methyl-5-phenylvalerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P1324-25G P1324-5G
TCIAP1324-25GEA 351 EUR
TCIAP1324-25G TCIAP1324-5G
Methyl-5-phenylvalerate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-phenylvalerate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 173°C
MDL Number: MFCD00025896
CAS Number: 20620-59-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %