Stampa…
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES)
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
A0689.0250EA 214 EUR
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES)
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES)
Formula: C₆H₁₃NO₄S
Peso molecolare: 195,24 g/mol
Punto di fusione: 316 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006181
CAS Number: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929