Methyl-2-pyridylacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
P1268-25G
P1268-5G
TCIAP1268-25GEA
192
EUR
TCIAP1268-25G
TCIAP1268-5G
Methyl-2-pyridylacetate ≥97.0% (by GC)
Methyl-2-pyridylacetate
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 137°C |
MDL Number:
MFCD00006358 CAS Number: 1658-42-0 EINECS: 216-759-8 |
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |