MES (Acido β-morfolino etanosolfonico), anidro ≥99%, purissimo suitable for buffer solutions
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
E183-100GEA
202
EUR
E183-100G
E183-250G
E183-500G
MES (Acido β-morfolino etanosolfonico), anidro ≥99%, purissimo suitable for buffer solutions
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES)
Formula:
C₆H₁₃NO₄S Peso molecolare: 195,24 g/mol Punto di fusione: 316 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006181 CAS Number: 4432-31-9 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 13,05929 |
Abs.@290nm (20%, Acqua) (p/p) | <0.05 |
Metalli Pesanti | ≤10 ppm |
pKa (20 °C) | 5.9 – 6.3 |
Purezza | ≥99% |
Solubilità (10%, Acqua) | Conforme |
Acqua (KF) | ≤1% |