Stampa…
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1244-25G P1244-5G
TCIAP1244-25GEA 229 EUR
TCIAP1244-25G TCIAP1244-5G
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid ≥98.0% (by GC)
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid
Formula: C₉H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 162°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00801202
CAS Number: 33018-91-6
EINECS: 251-346-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 9.0 to 12.0 deg-C