Stampa…
2-Pentynyl chloride ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1141-25ML P1141-5ML
TCIAP1141-25MLEA 971 EUR
TCIAP1141-25ML TCIAP1141-5ML
2-Pentynyl chloride ≥96.0% (by GC)
2-Pentynyl chloride
Formula: C₅H₇Cl
Punto di ebollizione: 122°C
Flash Pt: 25°C
MDL Number: MFCD00191678
CAS Number: 22592-15-0
EINECS: 245-112-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %