Stampa…
2-Phenoxypropanol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P1111-25G P1111-5G
TCIAP1111-25GEA 501 EUR
TCIAP1111-25G TCIAP1111-5G
2-Phenoxypropanol ≥96.0% (by GC)
2-Phenoxypropanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 244°C
MDL Number: MFCD00142958
CAS Number: 4169-04-4
EINECS: 224-027-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %