DL-3-Pyrrolidinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₉NO Punto di ebollizione: 179°C |
MDL Number:
MFCD00005256 CAS Number: 40499-83-0 EINECS: 254-944-5 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |