Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 84°C Flash Pt: 77°C |
MDL Number:
MFCD00008847 CAS Number: 55107-14-7 EINECS: 259-481-2 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |