Stampa…

2-Phenylpropionitrile ≥90.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: alpha-Methylphenylacetonitrile

P0860-1ML P0860-10ML
TCIAP0860-1MLEA 18 EUR
TCIAP0860-1ML TCIAP0860-10ML
2-Phenylpropionitrile ≥90.0% (by GC)
2-Phenylpropionitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 230°C
Flash Pt: 94°C
MDL Number: MFCD00001871
CAS Number: 1823-91-2
EINECS: 217-354-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR