Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₃H₁₇NO₄ Punto di ebollizione: 175°C |
MDL Number:
MFCD00055315 CAS Number: 136-45-8 EINECS: 205-245-9 |
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |