Stampa…

Tris(2-butoxyethyl)phosphate ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Tris(2-butoxyethyl) phosphate, Phosphoric Acid Tris(2-butoxyethyl) Ester

P0683-25G P0683-500G
TCIAP0683-25GEA 17 EUR
TCIAP0683-25G TCIAP0683-500G
Tris(2-butoxyethyl)phosphate ≥95.0% (by GC)
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
Formula: C₁₈H₃₉O₇P
Peso molecolare: 398,48 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
Flash Pt: 210°C
MDL Number: MFCD00009456
CAS Number: 78-51-3
EINECS: 201-122-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR