Stampa…
Vinyl pivalate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
P0668-25ML P0668-500ML
TCIAP0668-25MLEA 16 EUR
TCIAP0668-25ML TCIAP0668-500ML
Vinyl pivalate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Vinyl pivalate
Formula: C₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 112°C
Flash Pt: 15°C
MDL Number: MFCD00059211
CAS Number: 3377-92-2
EINECS: 222-175-4
UN: 3272
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %