Stampa…
8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 7-Propyloxine, 7-Propyl-8-quinolinol
P0531-1G P0531-5G
TCIAP0531-1GEA 137 EUR
TCIAP0531-1G TCIAP0531-5G
8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
8-Hydroxy-7-propylquinoline
Formula: C₁₂H₁₃NO
Peso molecolare: 187,24 g/mol
Punto di ebollizione: 149°C
Punto di fusione: 0°C
MDL Number: MFCD00059755
CAS Number: 58327-60-9
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %