Stampa…

Pivalonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: Trimethylacetonitrile, 2,2-Dimethylpropionitrile

P0463-25ML P0463-500ML P0463-100ML
TCIAP0463-25MLEA 55 EUR
TCIAP0463-25ML TCIAP0463-500ML TCIAP0463-100ML
Pivalonitrile ≥98.0% (by GC)
Pivalonitrile
Formula: C₅H₉N
Peso molecolare: 83.13 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
Flash Pt: 21°C
MDL Number: MFCD00001847
CAS Number: 630-18-2
EINECS: 211-133-0
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34b181d260012098187333d2f71ec6ad26bca0f3&vid=34b181d260012098187333d2f71ec6ad26bca0f3&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR