Stampa…
Tritolil fosfato (miscela di isomeri) ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Tricresilfosfato, TCP
P0273-25G P0273-500G
TCIAP0273-25GEA 18 EUR
TCIAP0273-25G TCIAP0273-500G
Tritolil fosfato (miscela di isomeri) ≥99.0% (by GC)
Tritolil fosfato (miscela di isomeri)
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
Peso molecolare: 368,37 g/mol
Flash Pt: 234°C
MDL Number: MFCD02102116
CAS Number: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09763
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0% (total of isomer)