Stampa…
Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0269-25G P0269-500G
TCIAP0269-25GEA 17 EUR
TCIAP0269-25G TCIAP0269-500G
Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate ≥93.0% (by GC)
Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate
Formula: C₉H₁₅Cl₆O₄P
Punto di ebollizione: 252°C
Flash Pt: 249°C
MDL Number: MFCD00083121
CAS Number: 13674-87-8
EINECS: 237-159-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09087
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %