Phenyl-1-Propenyl Ketone ≥80.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
1-Phenyl-2-buten-1-one
Formula:
C₁₀H₁₀O Peso molecolare: 146.19 g/mol Punto di ebollizione: 122°C |
MDL Number:
MFCD00059386 CAS Number: 495-41-0 EINECS: 207-800-0 |
|
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 80.0 % |