Stampa…
1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0559-100ML O0559-25ML
TCIAO0559-100MLEA 93 EUR
TCIAO0559-100ML TCIAO0559-25ML
1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (by GC)
1-Octen-3-yl Acetate
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 78°C
Flash Pt: 73°C
MDL Number: MFCD00036568
CAS Number: 2442-10-6
EINECS: 219-474-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %