Stampa…
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: GBLMA, 2-Methylacrylic acid 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl ester
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
O0535-5G O0535-25G
TCIAO0535-5GEA 99 EUR
TCIAO0535-5G TCIAO0535-25G
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate
Formula: C₈H₁₀O₄
Peso molecolare: 170,16 g/mol
MDL Number: MFCD19689400
CAS Number: 195000-66-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %