Stampa…
2-Octyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
O0493-5ML O0493-25ML
TCIAO0493-5MLEA 39 EUR
TCIAO0493-5ML TCIAO0493-25ML
2-Octyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Octyn-1-ol
Formula: C₈H₁₄O
Punto di ebollizione: 78°C
Punto di fusione: -18°C
Flash Pt: 91°C
MDL Number: MFCD00039542
CAS Number: 20739-58-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %