Stampa…
OTX015 ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: HY-15743, Birabresib, (S)-2-(4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-N-(4-hydroxyphenyl)acetamide, (6S)-​4-​(4-​chlorophenyl)-​N-​(4-​hydroxyphenyl)-​2,​3,​9-​trimethyl-​6H-​thieno[3,​2-​f][1,​2,​4]triazolo[4,​3-​a][1,​4]diazepine-​6-​acetamide
O0482-10MG O0482-50MG
TCIAO0482-10MGEA 82 EUR
TCIAO0482-10MG TCIAO0482-50MG
OTX015 ≥98.0% (by HPLC)
OTX015
Formula: C₂₅H₂₂ClN₅O₂S
Peso molecolare: 492 g/mol
Punto di fusione: 220°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD26960949
CAS Number: 202590-98-5
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.50 to 15.00 %