n-Octyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 57°C |
MDL Number:
MFCD00048935 CAS Number: 2499-59-4 EINECS: 219-696-4 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |