Etil ciannamato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 103-36-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.5590
Appearance: Colourless
Melting Point: 7°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 1238804
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00009189
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Peso molecolare: 176,21 g/mol Punto di ebollizione: 270…272 °C Punto di fusione: 7 °C Densità: 1,049 Flash Pt: 135 °C (275 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009189 CAS Number: 103-36-6 EINECS: 203-104-6 Merck Index: 14,2299 |