Stampa…
Etil ciannamato 98% (trans-isomers)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
150531000 150535000 150530025
ACRO150531000EA 24.3 EUR
ACRO150531000 ACRO150535000 ACRO150530025
Etil ciannamato 98% (trans-isomers)
Etil ciannamato
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,21 g/mol
Punto di ebollizione: 271 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 6,5…7.5 °C
Densità: 1,046 g/cm³
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009189
CAS Number: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.045 to 1.048
Acid value ≤1 mg KOH/g