Stampa…

2-n-Octylbenzotriazole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 2-Octyl-2H-benzo[d][1,2,3]triazole

O0430-200MG O0430-1G
TCIAO0430-200MGEA 53 EUR
TCIAO0430-200MG TCIAO0430-1G
2-n-Octylbenzotriazole ≥98.0% (by GC)
2-n-Octylbenzotriazole
Formula: C₁₄H₂₁N₃
Peso molecolare: 231,34 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD00963848
CAS Number: 112642-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff28071f0c1f4b2ddc124578e7cd21493d7ce7a0&vid=ff28071f0c1f4b2ddc124578e7cd21493d7ce7a0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR