n-Octanal diethyl acetal ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₂₆O₂ Punto di ebollizione: 115°C |
MDL Number:
MFCD00672807 CAS Number: 54889-48-4 EINECS: 259-385-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |