Stampa…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl Ether, 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)pentane
O0422-5G O0422-25G
TCIAO0422-5GEA 34 EUR
TCIAO0422-5G TCIAO0422-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (by GC)
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₇H₄F₁₂O
Peso molecolare: 332,09 g/mol
Punto di ebollizione: 133°C
MDL Number: MFCD00155904
CAS Number: 16627-71-7
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7bd4931cbf4b84907f51706aae2d6fda93995d&vid=ed7bd4931cbf4b84907f51706aae2d6fda93995d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %