Stampa…
Oxetan-3-ol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0409-1G O0409-5G
TCIAO0409-1GEA 37 EUR
TCIAO0409-1G TCIAO0409-5G
Oxetan-3-ol ≥96.0% (by GC)
Oxetan-3-ol
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 50°C
Flash Pt: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09056790
CAS Number: 7748-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c84d00378fdd04085b46088403655439c631901&vid=9c84d00378fdd04085b46088403655439c631901&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %