Stampa…
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
O0397-5G O0397-25G
TCIAO0397-5GEA 21 EUR
TCIAO0397-5G TCIAO0397-25G
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxane ≥95.0% (by GC)
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxane
Formula: C₈H₂₆O₃Si₄
Punto di ebollizione: 177°C
Flash Pt: 63°C
MDL Number: MFCD00053664
CAS Number: 16066-09-4
EINECS: 240-209-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f145bbe1dd63d1e75c1876574cc6339fd8ff7125&vid=f145bbe1dd63d1e75c1876574cc6339fd8ff7125&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %