Stampa…
1-Octen-3-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0382-5G O0382-1G
TCIAO0382-5GEA 119 EUR
TCIAO0382-5G TCIAO0382-1G
1-Octen-3-one ≥95.0% (by GC)
1-Octen-3-one
Formula: C₈H₁₄O
Punto di ebollizione: 60°C
Flash Pt: 35°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036558
CAS Number: 4312-99-6
EINECS: 224-327-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %