Stampa…
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Chlorocarbonyl-2-imidazolidinone, 2-Oxoimidazolidine-1-carbonyl chloride, 1-Chloroformyl-2-imidazolidinone
O0352-25G O0352-5G
TCIAO0352-25GEA 258 EUR
TCIAO0352-25G TCIAO0352-5G
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
Formula: C₄H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 148,55 g/mol
Punto di fusione: 157°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683529
CAS Number: 13214-53-4
EINECS: 236-185-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %