Stampa…
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Octhilinone
O0343-25G O0343-5G
TCIAO0343-25GEA 75 EUR
TCIAO0343-25G TCIAO0343-5G
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (by GC)
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one
Formula: C₁₁H₁₉NOS
Peso molecolare: 213,34 g/mol
Punto di ebollizione: 142°C
MDL Number: MFCD00072473
CAS Number: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06755
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %