7-Octen-1-ol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₈H₁₆O Punto di ebollizione: 66°C |
MDL Number:
MFCD00798076 CAS Number: 13175-44-5 EINECS: 236-122-8 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |