Stampa…
Triethyl orthodichloroacetate
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,1,1-Triethoxy-2,2-dichloroethane, Orthodichloroacetic Acid Triethyl Ester
O0274-1G O0274-5G
TCIAO0274-1GEA 130 EUR
TCIAO0274-1G TCIAO0274-5G
Triethyl orthodichloroacetate
Triethyl orthodichloroacetate
Formula: C₈H₁₆Cl₂O₃
Peso molecolare: 231,11 g/mol
Punto di ebollizione: 195°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861293
CAS Number: 54567-92-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %