Stampa…
trans-9-Octadecenol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
O0228-1G O0228-5G
TCIAO0228-1GEA 249 EUR
TCIAO0228-1G TCIAO0228-5G
trans-9-Octadecenol ≥99.0% (by GC)
trans-9-Octadecenol
Formula: C₁₈H₃₆O
Punto di ebollizione: 333°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063218
CAS Number: 506-42-3
EINECS: 208-037-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency