Triethyl orthobutyrate ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₂₂O₃ Punto di ebollizione: 63°C Flash Pt: 58°C |
MDL Number:
MFCD00059382 CAS Number: 24964-76-9 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |