Stampa…
Dioctyl ether ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: n-Octyl ether, di-n-Octyl ether, Dioctylether
O0047-25ML O0047-500ML O0047-100ML
TCIAO0047-25MLEA 30 EUR
TCIAO0047-25ML TCIAO0047-500ML TCIAO0047-100ML
Dioctyl ether ≥96.0% (by GC)
Dioctyl ether
Formula: C₁₆H₃₄O
Peso molecolare: 242,45 g/mol
Punto di ebollizione: 287°C
Punto di fusione: -7°C
MDL Number: MFCD00009563
CAS Number: 629-82-3
EINECS: 211-112-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eee7f8d98c5efd13473658c842973c4ea55f623f&vid=eee7f8d98c5efd13473658c842973c4ea55f623f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %