Stampa…
1-Ethynyl-3-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Nitrophenylacetylene, 1-Ethynyl-3-nitrobenzene, (3-Nitrophenyl)ethyne, (3-Nitrophenyl)acetylene
N1148-200MG N1148-1G
TCIAN1148-200MGEA 48 EUR
TCIAN1148-200MG TCIAN1148-1G
1-Ethynyl-3-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethynyl-3-nitrobenzene
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,13 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD02181150
CAS Number: 3034-94-4
EINECS: 221-232-0
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %