Stampa…
1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
N1132-1G N1132-5G
TCIAN1132-1GEA 69 EUR
TCIAN1132-1G TCIAN1132-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
Punto di ebollizione: 107°C
MDL Number: MFCD02683380
CAS Number: 3205-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1814fad47d06f9cbf89c9ee068e046e0f9eb0111&vid=1814fad47d06f9cbf89c9ee068e046e0f9eb0111&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %