Metile oleato 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 112-62-9
Molecular Formula: C19H36O2
Formula Weight: 296.50
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 168-170°/2mm
Beilstein Reference: 1727037
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00009578
Formula:
C₁₉H₃₆O₂ Punto di ebollizione: 168…170 °C (2 mmHg) Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,876 Flash Pt: 163 °C (325 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009578 CAS Number: 112-62-9 EINECS: 203-992-5 Merck Index: 14,6828 |