Stampa…
2-Nonyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N1115-25ML N1115-5ML
TCIAN1115-25MLEA 184 EUR
TCIAN1115-25ML TCIAN1115-5ML
2-Nonyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Nonyn-1-ol
Formula: C₉H₁₆O
Punto di ebollizione: 111°C
Punto di fusione: –16°C
MDL Number: MFCD00041566
CAS Number: 5921-73-3
EINECS: 227-646-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %